Learn More
TPPU, MedChemExpress
Código de producto. 16486047
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16486047 5 mg 5 miligramos
16463328 10 mg 10 miligramos
16434576 100 mg 100 miligramos
16429866 50 mg 50 miligramos
16402726 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16486047 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101294
MedChemExpress TPPU is a soluble epoxide hydrolase (sEH) inhibitor with IC50 values of 37 and 3.7 nM for monkey and human sEH, respectively.
TPPU is a soluble epoxide hydrolase (sEH) inhibitor with IC50 values of 37 and 3.7 nM for monkey and human sEH, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TPPU
CAS 1222780-33-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H20F3N3O3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 83.33 mg/mL (231.90 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC=C(OC(F)(F)F)C=C1)NC2CCN(C(CC)=O)CC2
Peso molecular (g/mol) 359.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 359.34
Porcentaje de pureza 98.01%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation