Descripción
The TPPP antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human TPPP. This antibody recognizes human, mouse, rat, pig, rabbit, chicken antigen. The TPPP antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, ELISA analysis.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | TPPP |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 1E5F5 |
| Concentración | 500 μg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Símbolos de los genes | TPPP/p25; TPPP1; p24; p25; p25alpha |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Recombinant Protein |
| Método de purificación | Protein A purification |
| Mostrar más |