Learn More
TPOP146, MedChemExpress
Código de producto. 16484416
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16484416 100 mg 100 miligramos
16475857 5 mg 5 miligramos
16443128 10 mg 10 miligramos
16409686 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16484416 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100697
MedChemExpress TPOP146 is a selective CBP/P300 benzoxazepine bromodomain inhibitor with Kd values of 134 nM and 5.02 μM for CBP and BRD4.
TPOP146 is a selective CBP/P300 benzoxazepine bromodomain inhibitor with Kd values of 134 nM and 5.02 μM for CBP and BRD4.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TPOP146
CAS 2018300-62-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H35N3O5
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 21.43 mg/mL (44.50 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES COC1=CC(OC)=CC(C2=CC(C(N[C@H]3CCCN(C)C3)=O)=C(OCCN(C(CC)=O)C4)C4=C2)=C1
Peso molecular (g/mol) 481.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 481.58
Porcentaje de pureza 99.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death