Learn More
TPO agonist 1, MedChemExpress
Descripción
TPO agonist 1 is a thrombopoietin (TPO) agonist extracted from patent WO2008134338A1, compound TPO mimetic. It would be useful as promoters of thrombopoiesis and megakaryocytopoiesis to treat thrombocytopenia.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | TPO agonist 1 |
| CAS | 1033040-23-1 |
| Color | Red |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C25H22N8O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 36 mg/mL (77.17 mM) |
| SMILES | O=C(N(C1=CC=C(C)C(C)=C1)N=C/2C)C2=N\NC3=C(O)C(C4=CC=CC(C5=NN=NN5)=C4)=CC=C3 |
| Peso molecular (g/mol) | 466.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 466.49 |
| Mostrar más |