Learn More
Solución tampón modelo TPL 4 pH 4, WTW™
Código de producto. 11765154
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 ml
Tamaño de la unidad:
250 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11765154 250 ml 250 ml
1 options
Código de producto. 11765154 Proveedor WTW N.º de proveedor 108800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.81€
    18.10€ / 250 ml
    Ahorro 1.71€
    8% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Estas modernas soluciones tampón técnicas que son trazables al NIST (Instituto Nacional de Estándares y Tecnología), están disponibles en el práctico frasco de 250ml con el dispositivo de dosificación TPL 4 y una vida útil de hasta 3 años (sin abrir) a me
  • Tampón de pH de WTW: Preciso y trazable al PTB/NIST en un tamaño a granel de 250 ml con tampón estándar de recipiente dosificador incorporado–
  • Vida útil de hasta 3 años (sin abrir) mediante un uso de ahorro
  • Manipulación más sencilla mediante un dispositivo de dosificación
  • Soluciones tampón técnicas para pH 4,01 que están disponibles en el práctico frasco de 250 ml con el dispositivo de dosificación TPL 4
  • Esta moderna solución tampón técnica es trazable por el NIST (Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, EE. UU.)
  • Su precisión es de ± 0,03 de pH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
pH 4
Forma física Líquida
Cantidad 250 ml
Envase Frasco
Trazabilidad según el NIST Sí
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Zinc acetate dihydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P391-Recoger el vertido.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Zinc di(acetate)