Learn More
Solución tampón modelo TPL 10 Trace pH 10,1, WTW™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10643313
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
10643313 250 mL 1 PCS
1 options
Código de producto. 10643313 Proveedor WTW N.º de proveedor 108805
Tampón de pH por WTW™ que sea preciso y trazable a PTB/NIST en un tamaño a granel de 250 ml con una precisión que es ±0,03 pH.
  • Tampón de pH de WTW que es preciso y trazable al PTB/NIST en tamaño a granel de 250 ml 
  • Vida útil de hasta 3 años (sin abrir)
  • Uso económico
  • Manipulación más sencilla mediante un dispositivo de dosificación
  • El tampón 10 solo es apto para el dispositivo inoLab™ del nivel de las series 1, 2, 3, medidores portátiles 3xx, así como para varios otros dispositivos antiguos.
  • Moderna solución tampón técnica trazable al NIST (Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, EE. UU.) 
  • Precisión de ± 0,03 de pH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
pH 10.1
Forma física Liquid
Cantidad 250 mL
Envase Frasco
Trazabilidad según el NIST Yes