Learn More
TPI-1, MedChemExpress
Código de producto. 16479596
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16479596 50 mg 50 miligramos
16475767 5 mg 5 miligramos
16454336 100 mg 100 miligramos
16403038 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16479596 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100463
MedChemExpress TPI-1, also known as Tyrosine Phosphatase Inhibitor 1, is a SHP-1 inhibitor; inhibits recombinant SHP-1 with an IC50 of 40 nM.
TPI-1, also known as Tyrosine Phosphatase Inhibitor 1, is a SHP-1 inhibitor
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TPI-1
Forma física Powder
CAS 79756-69-7
Color Yellow
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H6Cl2O2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (197.57 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES ClC1=CC(C2=CC(C=CC2=O)=O)=C(Cl)C=C1
Peso molecular (g/mol) 253.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.08
Porcentaje de pureza 98.0%