Learn More
Invitrogen™ TPH2 Polyclonal Antibody

Descripción
PA1-778 detects TPH2 in human, mouse, rat, rabbit and non-human primate samples. PA1-778 has been successfully used in immunocytochemistry, immunoprecipitation, and Western blot procedures. By Western blot PA1-778 detects a 56 kDa protein representing TPH2. The PA1-778 immunogen is a synthetic peptide corresponding to the N-terminal region of TPH2.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | TPH2 |
| Aplicaciones | Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.5 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 1mg/mL BSA and 0.1% sodium azide |
| génica | Tph2 |
| N.º de referencia del gen | Q8CGU9, Q8CGV2, Q8IWU9 |
| Alias de gen | ADHD7; AU043594; MGC119994; Neuronal tryptophan hydroxylase; NTPH; Tph2; TPRH; TRPH; Tryptophan 5-hydroxylase 2; tryptophan 5-monooxygenase 2; tryptophan hydroxylase 2 |
| Símbolos de los genes | Tph2 |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.