Learn More
TPEN, MedChemExpress
Código de producto. 16479496
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
16479496 50 mg 50 miligramos
16424256 100 mg 100 miligramos
16420906 200 mg 200 miligramos
3 options
Código de producto. 16479496
Marca: Medchem Express HY100202
MedChemExpress TPEN (TPEDA) is a specific cell-permeable heavy metal chelator. TPEN has a higher affinity for Zn2+, but a lower affinity for Mg2+ and Ca2+. TPEN induces DNA damage and increases intracellular ROS production. TPEN also inhibits cell proliferation and induces apoptosis.
TPEN (TPEDA) is a specific cell-permeable heavy metal chelator. TPEN has a higher affinity for Zn2+, but a lower affinity for Mg2+ and Ca2+. TPEN induces DNA damage and increases intracellular ROS production. TPEN also inhibits cell proliferation and induces apoptosis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TPEN
Forma física Solid
CAS 16858-02-9
Color Yellow
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H28N6
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo TPEDA
Información de solubilidad DMSO : 20 mg/mL (47.11 mM; Need ultrasonic)
SMILES N(CC1=NC=CC=C1)(CC2=NC=CC=C2)CCN(CC3=NC=CC=C3)CC4=NC=CC=C4
Peso molecular (g/mol) 424.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 424.54
Porcentaje de pureza 98.0%