Learn More
Tocris Bioscience™ TPCA-1
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18085692
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18085692 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18085692 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 2559/10
Potent, selective inhibitor of IKKβ
Potent, selective inhibitor of IκB kinase (IKK) β (IC50 = 17.9 nM) that displays > 22-fold selectivity over IKKα and > 550-fold selectivity over other kinases and enzymes. Inhibits production of pro-inflammatory cytokines in vitro and in vivo and inhibits NF-κB nuclear localization. Reduces the severity and onset of collagen-induced arthritis; anti-inflammatory.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TPCA-1
CAS 507475-17-4
Cantidad 10 mg
Fórmula molecular C12H10FN3O2S
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.29
Pureza >97%
Peso molecular 279.289