Learn More
Descripción
Reconstitute with 0.2 mL of distilled water to yield a concentration of 500 μg/mL. Positive Control - WB: human Hela whole cell, human U2OS whole cell, human U-87MG whole cell, rat liver tissue, rat kidney tissue, mouse liver tissue, mouse kidney tissue. IHC: human placenta tissue. Flow: U251 cell. Store at -20°C for one year from date of receipt. After reconstitution, at 4°C for one month. It can also be aliquotted and stored frozen at -20°C for six months. Avoid repeated freeze-thaw cycles.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | tPA |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 500 μg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 4mg trehalose and 0.05mg sodium azide |
| génica | PLAT |
| N.º de referencia del gen | P00750, P11214, P19637 |
| Alias de gen | 3.4.21.68; Alteplase; AU020998; AW212668; D8Ertd2e; PATISS; plasminogen activator, tissue; plasminogen activator, tissue type; plasminogen/activator kringle; PLAT; Reteplase; serine protease; t plasminogen activator; tissue plasminogen activator; tissue-type plasminogen activator; Tissue-type plasminogen activator chain A; Tissue-type plasminogen activator chain B; TPA; t-PA; t-plasminogen activator |
| Símbolos de los genes | PLAT |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
