Learn More
TP53 293T Cell Overexpression Lysate 1 (Denatured), Abnova
Código de producto. 16186855
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μl
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16186855 100 μl 100 microlitros
1 options
Código de producto. 16186855 Proveedor Abnova N.º de proveedor H00007157T01.100uL
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Inmunotransferencia (Western Blotting)
Especificaciones
Línea de células 293T
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Descripción TP53 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
N.º de referencia del gen NM_000546
Peso molecular 43.34
Intervalo de pH 6.8
Plásmido pCMV-TP53 full-length
Pruebas de control de calidad Transient overexpression cell Lysate was tested with Anti-TP53 antibody (H00007157-B02) by western blotting
Cantidad 100 μl
Tampón de almacenamiento Tampón de muestra 1X (Tris-HCl 50 mM, SDS al 2 %, glicerol al 10 %, 2-mercaptoetanol 300 mM, azul de bromofenol al 0,01 %)
Especie del huésped Human
Contenido y almacenamiento Almacenar a -80°C. Dividir para evitar repetir la congelación y descongelación.