Learn More
TP-3654, MedChemExpress
Código de producto. 16495997
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495997 5 mg 5 miligramos
16489816 50 mg 50 miligramos
16473278 10 mg 10 miligramos
16434536 100 mg 100 miligramos
16402706 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16495997 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101126
MedChemExpress TP-3654 is a second-generation Pim kinase inhibitor with Ki values of 5 and 42 nM for Pim-1 and Pim-3, respectively.
TP-3654 is a second-generation Pim kinase inhibitor with Ki values of 5 and 42 nM for Pim-1 and Pim-3, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TP-3654
CAS 1361951-15-6
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H25F3N4O
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (119.49 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(C)(C)[C@H]1CC[C@H](NC2=NN3C(C=C2)=NC=C3C4=CC=CC(C(F)(F)F)=C4)CC1
Peso molecular (g/mol) 418.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 418.46
Porcentaje de pureza 98.48%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease