Learn More
Tocris Bioscience™ TP 238
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18777126
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18777126 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18777126 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 6670/10
CECR2 and BPTF/FALZ inhibitor
TP 238 is a cat eye syndrome chromosome region, candidate 2 (CECR2) and bromodomain PHD finger transcription factor (BPTF/FALZ) inhibitor (IC50 values are 10-30 and 100-350 nM, respectively).
A concentration of no more than 2 μM is recommended for use in cellular assays.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[(3-(1 H)-Pyrazol-1-yl)propyl)-6-(4-(3-(dimethylamino)propoxy)phenyl)-2-(methylsulfonyl)pyrimidin-4-amine hydrochloride
CAS 2415263-05-5
Cantidad 10 mg
Objetivo Bromodomain Inhibitors
Fórmula molecular C22H30N6O<sub>3S.HCl
Formula Weight (peso de la fórmula) 2576
Pureza 98%