Learn More
TP-10, MedChemExpress
Código de producto. 16496088
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496088 10 mg 10 miligramos
16482227 50 mg 50 miligramos
16418697 5 mg 5 miligramos
16416496 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16496088 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14550
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
MedChemExpress TP-10 is a selective PDE10A inhibitor with an IC50 value of 0.8 nM. TP-10 shows an antioxidant activity with IC50s of 31.72 and 16.04 μg/ml for DPPH and CUPRAC, respectively. TP-10 can be used for the research of neuropathy.
TP-10 is a selective PDE10A inhibitor with an IC50 value of 0.8 nM. TP-10 shows an antioxidant activity with IC50s of 31.72 and 16.04 μg/ml for DPPH and CUPRAC, respectively. TP-10 can be used for the research of neuropathy.
Specifica
Nombre del producto químico o material TP-10
CAS 898563-00-3
Color Naranja
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H19F3N4O
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (217.18 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC(F)(F)CN1C=C(C2=CC=NC=C2)C(C(C=C3)=CC=C3OCC4=NC5=CC=CC=C5C=C4)=N1
Peso molecular (g/mol) 460.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 460.45
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Research purposes only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.