Learn More
TP-0903, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[(5-Chloro-2-[(4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]phenyl)amino]-4-pyrimidinyl)amino]-N,N-dimethyl-benzenesulfonamide |
| CAS | 1341200-45-0 |
| Fórmula molecular | C24H30ClN7O2S |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | TP-0903 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H30ClN7O2S/c1-30(2)35(33,34)22-7-5-4-6-21(22)28-23-20(25)16-26-24(29-23)27-19-10-8-18(9-11-19)17-32-14-12-31(3)13-15-32/h4-11,16H,12-15,17H2,1-3H3,(H2,26,27,28,29) |
| SMILES | CN(C)S(=O)(=O)c1ccccc1Nc2nc(Nc3ccc(CN4CCN(C)CC4)cc3)ncc2Cl |
| Nombre IUPAC | 2-[[5-cloro-2-[4-[(4-metilpiperazin-1-il)metil]anilino]pirimidin-4-il]amino]-N,N-dimetilbencenosulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 516.06 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 515.187 |