Learn More
Tozasertib, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tozasertib |
| CAS | 639089-54-6 |
| Fórmula molecular | C23 H28 N8 O S |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | VX 680 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H28N8OS/c1-15-13-20(29-28-15)25-19-14-21(31-11-9-30(2)10-12-31)27-23(26-19)33-18-7-5-17(6-8-18)24-22(32)16-3-4-16/h5-8,13-14,16H,3-4,9-12H2,1-2H3,(H,24,32)(H2,25,26,27,28,29) |
| SMILES | CN1CCN(CC1)c2cc(Nc3cc(C)[nH]n3)nc(Sc4ccc(NC(=O)C5CC5)cc4)n2 |
| Nombre IUPAC | N-[4-[4-(4-metilpiperazin-1-il)-6-[(5-metil-1H-pirazol-3-il)amino]pirimidin-2-il]sulfanilfenil]ciclopropanocarboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 464.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 464.2107 |