Learn More
Tozasertib, MedChemExpress
Description
Tozasertib (VX 680
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Tozasertib |
| Forma física | Solid |
| CAS | 639089-54-6 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 250 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C23H28N8OS |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-Kinase/protease |
| Sinónimo | VX 680 MK-0457 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 106.67 mg/mL (229.60 mM) |
| Show More |