Learn More
Tozadenant, MedChemExpress
Código de producto. 16454338
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16454338 10 mg 10 miligramos
16427057 5 mg 5 miligramos
16425256 100 mg 100 miligramos
16410667 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16454338 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10995
MedChemExpress Tozadenant is an adenosine A2A receptor antagonist, with Ki of 11.5 nM on human A2A and 6 nM on rhesus A2A.
Tozadenant is an adenosine A2A receptor antagonist, with Ki of 11.5 nM on human A2A and 6 nM on rhesus A2A.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tozadenant
CAS 870070-55-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H26N4O4S
Cantidad 10 mg
Sinónimo SYN115
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (123.00 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=NC2=C(C=CC(N3CCOCC3)=C2S1)OC)N4CCC(O)(CC4)C
Peso molecular (g/mol) 406.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 406.5
Porcentaje de pureza 98.65%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation