Learn More
Toyocamicina, TRC
Código de producto. 30452933
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30452933 5 mg 5 miligramos
30450375 25 mg 25 miligramos
30452679 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30452933 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7000035MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 606-58-6
Fórmula molecular C12H13N5O4
Peso molecular (g/mol) 291.26
Sinónimo 4-Amino-7-beta-D-ribofuranosyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-5-carbonitrile, 4-Amino-5-cyano-7-(beta-D-ribofuranosyl)pyrrolo[2,3-d]pyrimidine, 7-Cyano-7-deazaadenosine, Antibiotic 1037, Antibiotic E 212, MT 1155, NSC 63701NSC 99843, SIPI 763-1, Toyocamycin Nucleoside, Unamycin B, Vengicide
Nombre IUPAC 4-amino-7-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolán-2-il]pirrrol[2,3-d]pirimidina-5-carbonitrilo
SMILES Nc1ncnc2c1c(cn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Toyocamycin
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H13N5O4/c13-1-5-2-17(11-7(5)10(14)15-4-16-11)12-9(20)8(19)6(3-18)21-12/h2,4,6,8-9,12,18-20H,3H2,(H2,14,15,16)/t6-,8-,9-,12-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.0968