Learn More
Lonza™ ToxiLight™ Kit de bioensayo de citotoxicidad no destructivo, 500 pruebas
Código de producto. 11640261
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 x 10 mL de reactivo de detección de AK LT27-060, 1 x 50 mL de tampón de ensayo de AK LT27-066
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11640261 5 x 10 mL de reactivo de detección de AK LT27-060, 1 x 50 mL de tampón de ensayo de AK LT27-066 cada uno
1 options
Código de producto. 11640261 Proveedor Lonza™ N.º de proveedor LT07217
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    785.00€
    517.84€ / paquete de 1
    Ahorro 267.16€
    34% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Diseñado para medir la toxicidad en células de mamíferos y líneas celulares en cultivo.
  • Seguro: no se requieren productos químicos peligrosos.
  • Flexible: los sobrenadantes celulares se pueden congelar sin pérdida de AK actividad, lo que permite estudios cinéticos a largo plazo.
  • Rápido: la señal legible es detectable 5 minutos después de la adición del ToxiLight™ Reactivo de BioAssay.
  • Simple: el ensayo requiere la simple adición de un solo reactivo, que se puede agregar directamente a los pocillos en los que crecen las células o a una pequeña muestra de sobrenadante de cultivo aspirado.
  • No destructivo - ToxiLight™ El ensayo detecta células AK presente en los sobrenadantes de cultivos celulares, eliminando la necesidad de lisar las células para realizar el ensayo y permitiendo que se realicen múltiples pruebas en la misma muestra.
  • Altamente sensible - El ToxiLight™ El kit BioAssay aprovecha la naturaleza cíclica de la AK reacción mediante la cual una pequeña cantidad de AK La enzima puede generar altas concentraciones de ATP . Esto permite la detección de cambios muy sutiles en la citotoxicidad y reduce los falsos negativos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Ensayos Citotoxicidad no destructiva
Contenido y almacenamiento LT27-060 AK reactivo de detección (liofilizado), LT27-066 AK tampón de ensayo
Descripción 100 pruebas/ 5 placas
Para utilizar con (aplicación) Ensayo de citotoxicidad
Cantidad 5 x 10 mL de reactivo de detección de AK LT27-060, 1 x 50 mL de tampón de ensayo de AK LT27-066