Learn More
Patrón de procedimiento de lixiviación característica de la toxicidad 1, SPEX CertiPrep™
Tienda SPEX Certiprep ProductosDescripción
Includes
Certificado de análisis trazable al NIST conforme a ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34, hoja de datos de seguridad
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
| Analito | Concentración |
|---|---|
| Ba | 500 μg/ml |
| Antígeno | 25 μg/ml |
| As | 25 μg/ml |
| Cr | 25 μg/ml |
| Pb | 25 μg/ml |
| Cd | 5 μg/ml |
| Se | 5 μg/ml |
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | TCLP Standard 1 without Mercury |
| Nombre de nota | Without Mercury |
| Envase | Frasco de LDPE lixiviación triple |
| Concentration or Composition Notes | Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis. |
| CAS | 7440-39-3, 7440-22-4, 7440-38-2, 7697-37-2, 7732-18-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Ba( 500mg/L),Ag(25mg/L),As(25mg/L) |
| Técnica | AA, ICP |
| Para utilizar con (equipo) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos |
| Tipo | Certified Reference Material |
| Elemento | Ba, Ag, As |
| Mostrar más |
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio