Learn More
Toxicarol isoflavone, MedChemExpress
Descripción
Toxicarol isoflavone is an isoflavone extracted from Millettia brandisiana.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Toxicarol isoflavone |
| CAS | 3044-60-8 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C23H22O7 |
| Cantidad | 1 mg |
| SMILES | O=C1C2=C(O)C=C3C(C=CC(C)(C)O3)=C2OC=C1C4=CC(OC)=C(OC)C=C4OC |
| Peso molecular (g/mol) | 410.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 410.42 |
| Porcentaje de pureza | 97.0% |
| Mostrar más |