Learn More
Invitrogen™ Kit ToxBLAzer™ DualScreen
Código de producto. 10624223
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 μg
5mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10624223 200 μg cada uno
11504936 5mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10624223 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor K1138
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Kit ToxBLazer™ Dualscreen
El kit ToxBLazer™ Dualscreen proporciona la ventaja clave de combinar la lectura de genes radiométricos de la beta-lactamasa con una lectura de citotoxicidad en el mismo ensayo. Por lo tanto, el ToxBLASER™ Dualscreen produce una lectura de los indicadores que normalizan las respuestas celulares citotóxicas, algo necesario en las aplicaciones de cribaje que regulan la transcripción. El sustrato de ToxBLazer™ contiene tanto el sustrato LiveBLazer™-FRET B/G como un indicador de citotoxicidad patentado. Ambos compuestos permean fácilmente en la célula, donde las esterasas endógenas las convierten rápidamente en compuestos fluorescentes. Para detectar el indicador, se requiere de una actividad esterasa y una membrana celular intacta. La fluorescencia del indicador de citotoxicidad se muestra en rojo para garantizar la compatibilidad con las emisiones azules y verdes del sustrato LiveBLazer™-FRET B/G, lo que permite la detección de la actividad del gen indicador y de la citotoxicidad en la misma muestra de ensayo.
Ventajas de los kits ToxBLazer™ Dualscreen:
  • La lectura multiplex permite conseguir una identificación rápida de los falsos positivos debido a la toxicidad o la falta de células viables, mejorando así la eficiencia del reordenamieto de muestras
  • La lectura radiométrica azul:verde del indicador reduce los falsos reordenamientos, minimizando el ruido experimental
  • La adición de un solo reactivo acaba con la necesidad de realizar ensayos de citotoxicidad de seguimiento, lo que aumenta el rendimiento al mismo tiempo que reduce el consumo de muestras y compuestos de prueba
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Contenido y almacenamiento Los kits de carga ToxBLAzer™ Dualscreen incluyen el sustrato ToxBLAzer™, el DMSO (para la solución A), la solución B y la solución C. El sustrato ToxBLAzer™ se suministra liofilizado y debe almacenarse a 20 °C, desecado y protegido de la luz. El DMSO (para la solución A), la solución B y la solución C deben almacenarse a entre 22 y 25 °C, protegidos de la luz directa.
    El kit de 200 μg es suficiente para 3750 ensayos de pocillos de protocolo estándar de 48 μl; el kit de 5 mg es suficiente para 93 750 ensayos de pocillos de protocolo estándar de 48 μl. Las cantidades a granel de kits de carga están disponibles bajo pedido.
    Método de detección Fluorescente
    Tipo de producto Kit de pantalla doble
    Cantidad 200 μg
    Formato Kit
    Permeabilidad celular Penetra en la célula
    Sustrato Sustrato betalactamasa
    Línea de productos ToxBLAzer
    Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas, fluorímetro, citómetro de flujo