Learn More
Toxafeno, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 13085993 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Envase:
Ampolla de vidrio ámbar pre-ranuradas 2 ml
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
13085993 1 mL Ampolla de vidrio ámbar pre-ranuradas 2 ml 1 ml
1 options
Código de producto. 13085993 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor TOXX
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
AnalitoN.º de CAS:Concentración
Toxafeno8001-35-2200 μ g/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Toxaphene
CAS 8001-35-2
Envase Ampolla de vidrio ámbar pre-ranuradas 2 ml
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 200 μg/ml
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio