Learn More
Toxafeno 500 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Camphechlor (Toxaphene) |
| CAS | 8001-35-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Camphechlor (Toxaphene) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Chlorinated camphene, Camphechlor, Polychlorocamphene, Hercules 3956, Alltox, Geniphene, Motox, Phenacide, Phenatox, Strobane-T, Toxakil |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Cantidad | 1 mL |