Learn More
TERUMO Torniquetes
Código de producto. 17122834
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Rojo
Anchura (métrico):
12.5 mm
25 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Anchura (métrico) Tamaño de la unidad
17122834 Azul 12.5 mm paquete de 100
17102834 Rojo 25 mm paquete de 100
17112834 Azul 25 mm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17122834 Fornitore TERUMO N. del fornitore 8XXTCB2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1685.25€
    712.89€ / paquete de 100
    Ahorro 972.36€
    57% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Diseño de Terumo Proporciona comodidad a los profesionales de la salud y facilita intervenciones eficientes.
  • El diseño de Terumo Proporciona comodidad tanto a los profesionales sanitarios como a los pacientes y facilita intervenciones rápidas y eficientes.
  • Manejo con una mano
  • Bloqueo de liberación rápida
  • Cierre de seguridad a presión
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Color Azul
Latex Free Sí
Tipo de producto Torniquete pediátrico
Desechables Reutilizables
Anchura (métrico) 12.5 mm
Tipo de empaquetado Enrollado individualmente
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.