Learn More
Brady™ Cinta de piso a rayas ToughStripe Max
Código de producto. 30280395 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo, Negro
Azul, Amarillo
Azul, Blanco
Magenta, Amarillo
Negro, Blanco
Negro, Naranja
Rojo, Amarillo
Rojo, Blanco
Verde, Blanco
Anchura (métrico):
50,8 mm
76,2 mm
101,6 mm
Unit Size:
1 rollo
27 product options available for selection
Product selection table with 27 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Color Anchura (métrico) Unit Size
30280395 Rojo, Amarillo 101,6 mm 1 rollo
30280380 Amarillo, Negro 50,8 mm 1 rollo
30280377 Amarillo, Negro 76,2 mm 1 rollo
30280345 Amarillo, Negro 101,6 mm 1 rollo
30280352 Rojo, Blanco 50,8 mm 1 rollo
30280363 Negro, Naranja 76,2 mm 1 rollo
30280353 Rojo, Blanco 76,2 mm 1 rollo
30280381 Negro, Blanco 50,8 mm 1 rollo
30280340 Negro, Blanco 76,2 mm 1 rollo
30280351 Verde, Blanco 50,8 mm 1 rollo
30280396 Rojo, Blanco 101,6 mm 1 rollo
30280387 Negro, Naranja 101,6 mm 1 rollo
30280355 Verde, Blanco 76,2 mm 1 rollo
30280390 Azul, Blanco 50,8 mm 1 rollo
30280343 Rojo, Amarillo 50,8 mm 1 rollo
30280357 Azul, Amarillo 101,6 mm 1 rollo
30280388 Azul, Blanco 76,2 mm 1 rollo
30280362 Verde, Blanco 101,6 mm 1 rollo
30280356 Negro, Naranja 50,8 mm 1 rollo
30280386 Rojo, Amarillo 76,2 mm 1 rollo
30280365 Azul, Amarillo 50,8 mm 1 rollo
30280389 Negro, Blanco 101,6 mm 1 rollo
30280383 Azul, Blanco 101,6 mm 1 rollo
30280369 Magenta, Amarillo 101,6 mm 1 rollo
30280392 Azul, Amarillo 76,2 mm 1 rollo
30280370 Magenta, Amarillo 76,2 mm 1 rollo
30280358 Magenta, Amarillo 50,8 mm 1 rollo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
27 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30280395 Supplier Brady™ Supplier No. 177051
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    280.00€
    266.06€ / 1 rollos
    Ahorro 13.94€
    4% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
ToughStripe™ La cinta para marcar pisos Max está diseñada específicamente para mantenerse firme en áreas con montacargas y tráfico pesado.
  • Rediseñado para ser el doble de delgado pero el doble de duradero para soportar mejor los impactos dañinos en áreas de montacargas y tráfico pesado.
  • El perfil más delgado y el verdadero adhesivo de borde a borde minimizan los puntos de enganche.
  • El material de poliéster resistente (PETG) es cuatro veces más rígido que el vinilo y no contiene plastificantes.
  • El diseño de aislamiento de daños mantiene la cinta intacta por más tiempo al evitar rasgaduras, arañazos y desgarros.
  • El acabado mate proporciona un excelente contraste de color para una visibilidad clara bajo cualquier iluminación.
  • La construcción compacta da como resultado un rollo más pequeño y liviano.
  • Puede ser instalado fácilmente por una sola persona con herramientas mínimas.
  • Compatible con el ToughStripe™ Aplicador de cinta para suelos (número de pieza 150852)
Specifications
Dimensiones (L x An) 101.6 mm x 30.48 m
Acabado Brillo
Longitud (imperial) 100 ft.
Longitud (métrico) 30.48 m
Intervalo de temperatura (imperial) 50 °F a 140 °F
Intervalo de temperatura (métrico) 10 °C a 60 °C
Anchura (imperial) 4 in
Anchura (métrico) 101,6 mm
Tipo de adhesivo Caucho
Color Rojo, Amarillo
Material Poliéster
Tipo de producto Cinta para suelo