Learn More
Brady™ Cinta para suelo sólido ToughStripe Max
Descripción
- Rediseñado para ser el doble de delgado pero el doble de duradero para soportar mejor los impactos dañinos en áreas de montacargas y tráfico pesado.
- El perfil más delgado y el verdadero adhesivo de borde a borde minimizan los puntos de enganche.
- El material de poliéster resistente (PETG) es cuatro veces más rígido que el vinilo y no contiene plastificantes.
- El diseño de aislamiento de daños mantiene la cinta intacta por más tiempo al evitar rasgaduras, arañazos y desgarros.
- El acabado mate proporciona un excelente contraste de color para una visibilidad clara bajo cualquier iluminación.
- La construcción compacta da como resultado un rollo más pequeño y liviano.
- Puede ser instalado fácilmente por una sola persona con herramientas mínimas.
- Compatible con el ToughStripe™ Aplicador de cinta para suelos (número de pieza 150852)
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (L x An) | 101.6 mm x 30.48 m |
| Acabado | Brillo |
| Longitud (imperial) | 100 ft. |
| Longitud (métrico) | 30.48 m |
| Intervalo de temperatura (imperial) | 50 °F a 140 °F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | 10 °C a 60 °C |
| Anchura (imperial) | 4 in |
| Anchura (métrico) | 101,6 mm |
| Tipo de adhesivo | Caucho |
| Color | Marrón |
| Mostrar más |