Learn More
Brady™ Cinta para suelo sólido ToughStripe Max
Código de producto. 30280393 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Gris
Marrón
Morado
Naranja
Negro
Rojo
Verde
Anchura (métrico):
50,8 mm
76,2 mm
101,6 mm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
30 product options available for selection
Product selection table with 30 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Anchura (métrico) Tamaño de la unidad
30280393 Azul 101,6 mm 1 rollo
30280394 Amarillo 76,2 mm 1 rollo
30280374 Amarillo 50,8 mm 1 rollo
30280344 Amarillo 101,6 mm 1 rollo
30280361 Azul 50,8 mm 1 rollo
30280342 Rojo 50,8 mm 1 rollo
30280350 Blanco 50,8 mm 1 rollo
30280379 Verde 50,8 mm 1 rollo
30280349 Azul 76,2 mm 1 rollo
30280360 Blanco 76,2 mm 1 rollo
30280372 Blanco 101,6 mm 1 rollo
30280371 Rojo 76,2 mm 1 rollo
30280366 Naranja 50,8 mm 1 rollo
30280359 Verde 76,2 mm 1 rollo
30280391 Rojo 101,6 mm 1 rollo
30280367 Naranja 76,2 mm 1 rollo
30280347 Verde 101,6 mm 1 rollo
30280382 Negro 50,8 mm 1 rollo
30280341 Naranja 101,6 mm 1 rollo
30280364 Morado 76,2 mm 1 rollo
30280378 Morado 50,8 mm 1 rollo
30280384 Negro 76,2 mm 1 rollo
30280346 Negro 101,6 mm 1 rollo
30280354 Gris 50,8 mm 1 rollo
30280375 Marrón 50,8 mm 1 rollo
30280373 Marrón 101,6 mm 1 rollo
30280348 Marrón 76,2 mm 1 rollo
30280385 Morado 101,6 mm 1 rollo
30280368 Gris 76,2 mm 1 rollo
30280376 Gris 101,6 mm 1 rollo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
30 options
Código de producto. 30280393 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 177037
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    216.00€
    204.18€ / 1 rollos
    Ahorro 11.82€
    5% Descuento
En stock
ToughStripe™ La cinta para marcar pisos Max está diseñada específicamente para mantenerse firme en áreas con montacargas y tráfico pesado.
  • Rediseñado para ser el doble de delgado pero el doble de duradero para soportar mejor los impactos dañinos en áreas de montacargas y tráfico pesado.
  • El perfil más delgado y el verdadero adhesivo de borde a borde minimizan los puntos de enganche.
  • El material de poliéster resistente (PETG) es cuatro veces más rígido que el vinilo y no contiene plastificantes.
  • El diseño de aislamiento de daños mantiene la cinta intacta por más tiempo al evitar rasgaduras, arañazos y desgarros.
  • El acabado mate proporciona un excelente contraste de color para una visibilidad clara bajo cualquier iluminación.
  • La construcción compacta da como resultado un rollo más pequeño y liviano.
  • Puede ser instalado fácilmente por una sola persona con herramientas mínimas.
  • Compatible con el ToughStripe™ Aplicador de cinta para suelos (número de pieza 150852)
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 101.6 mm x 30.48 m
Acabado Brillo
Longitud (imperial) 100 ft.
Longitud (métrico) 30.48 m
Intervalo de temperatura (imperial) 50 °F a 140 °F
Intervalo de temperatura (métrico) 10 °C a 60 °C
Anchura (imperial) 4 in
Anchura (métrico) 101,6 mm
Tipo de adhesivo Caucho
Color Azul
Material Poliéster
Tipo de producto Cinta para suelo