Descripción
- Rediseñada para ser el doble de fina pero el doble de duradera, para soportar mejor impactos dañinos en carretillas elevadoras y zonas de tráfico intenso
- Un perfil más fino y un adhesivo verdadero borde a borde minimizan los puntos de púa
- El material de poliéster resistente (PETG) es cuatro veces más rígido que el vinilo y no contiene plastificantes
- El diseño aislante de daños mantiene la cinta intacta durante más tiempo evitando que se desgarren, rasguños y desgarros
- El acabado mate proporciona un contraste de color excelente para una visibilidad clara bajo cualquier luz
- La construcción compacta da como resultado un rodillo más pequeño y ligero
- Puede instalarse fácilmente por una sola persona con herramientas mínimas
- Compatible con el aplicador de cinta de suelo ToughStripe (número de pieza 150852)
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (L x An) | 101.6 x 254 mm |
| Acabado | Brillo |
| Para utilizar con (aplicación) | Identificación de instalaciones, marcado de suelo, etiquetado pobre y 5S, identificación de seguridad, marcaje de almacén |
| Longitud (imperial) | 4 in |
| Longitud (métrico) | 101.6 mm |
| Intervalo de temperatura (imperial) | De 50° a 140 °F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 10 °C a 60 °C |
| Anchura (imperial) | 10 in |
| Anchura (métrico) | 254 mm |
| Tipo de adhesivo | Caucho |
| Mostrar más |