Learn More
Brady™ ToughStripe Max Floor Dots
Código de producto. 31900304 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Negro
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
31900304 Azul paquete de 20
31900291 Negro paquete de 20
31900267 Amarillo paquete de 20
31900250 Verde paquete de 20
31900275 Rojo paquete de 20
31900259 Blanco paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 31900304 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 177130
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    186.00€
    177.03€ / paquete de 20
    Ahorro 8.97€
    4% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-01-2027
Construido más fuerte, dura más en suelos industriales castigadores. ToughStripe™ La Max Floor Marking Tape está diseñada específicamente para mantenerse firme en carretillas elevadoras y zonas de tráfico intenso.
  • Rediseñada para ser el doble de fina pero el doble de duradera, para soportar mejor impactos dañinos en carretillas elevadoras y zonas de tráfico intenso
  • Un perfil más fino y un adhesivo verdadero borde a borde minimizan los puntos de púa
  • El material de poliéster resistente (PETG) es cuatro veces más rígido que el vinilo y no contiene plastificantes
  • El diseño aislante de daños mantiene la cinta intacta durante más tiempo evitando que se desgarren, rasguños y desgarros
  • El acabado mate proporciona un contraste de color excelente para una visibilidad clara bajo cualquier luz
  • La construcción compacta da como resultado un rodillo más pequeño y ligero
  • Puede instalarse fácilmente por una sola persona con herramientas mínimas
  • Compatible con el aplicador de cinta de suelo ToughStripe (número de pieza 150852)
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 3,5 in
Diámetro exterior (métrico) 89.9 mm
Dimensiones (L x An) 89.9 x 89.9 mm
Acabado Brillo
Para utilizar con (aplicación) Marcado en el suelo
Intervalo de temperatura (imperial) De 50° a 140 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 10 °C a 60 °C
Tipo de adhesivo Caucho
Color Azul
Material Poliéster
Tipo de producto Cinta de marcación de suelo