Learn More
Brady™ Marcas en T de divisores de suelo ToughStripe Max
Código de producto. 31900307 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Negro
Rojo
Verde
Dimensiones (L x An):
127 x 50.8 mm
203.2 x 76.2 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
31900307 Blanco 127 x 50.8 mm cada uno
31900256 Amarillo 127 x 50.8 mm cada uno
31900252 Verde 203.2 x 76.2 mm cada uno
31900278 Amarillo 203.2 x 76.2 mm cada uno
31900289 Azul 127 x 50.8 mm cada uno
31900293 Verde 127 x 50.8 mm cada uno
31900306 Negro 127 x 50.8 mm cada uno
31900276 Rojo 127 x 50.8 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 31900307 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 177107
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    110.00€
    104.12€ / paquete de 1
    Ahorro 5.88€
    5% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-01-2027
Construido más fuerte, dura más en suelos industriales castigadores. ToughStripe™ La Max Floor Marking Tape está diseñada específicamente para mantenerse firme en carretillas elevadoras y zonas de tráfico intenso.
  • Rediseñada para ser el doble de fina pero el doble de duradera, para soportar mejor impactos dañinos en carretillas elevadoras y zonas de tráfico intenso
  • Un perfil más fino y un adhesivo verdadero borde a borde minimizan los puntos de púa
  • El material de poliéster resistente (PETG) es cuatro veces más rígido que el vinilo y no contiene plastificantes
  • El diseño aislante de daños mantiene la cinta intacta durante más tiempo evitando que se desgarren, rasguños y desgarros
  • El acabado mate proporciona un contraste de color excelente para una visibilidad clara bajo cualquier luz
  • La construcción compacta da como resultado un rodillo más pequeño y ligero
  • Puede instalarse fácilmente por una sola persona con herramientas mínimas
  • Compatible con el aplicador de cinta de suelo ToughStripe (número de pieza 150852)
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 127 x 50.8 mm
Acabado Brillo
Para utilizar con (aplicación) Identificación de instalaciones, marcado de suelo, etiquetado pobre y 5S, identificación de seguridad, marcaje de almacén
Longitud (imperial) 5 in
Longitud (métrico) 127 mm
Intervalo de temperatura (imperial) De 50° a 140 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 10 °C a 60 °C
Anchura (imperial) 2 in
Anchura (métrico) 50.8 mm
Tipo de adhesivo Caucho
Color Blanco
Material Poliéster
Tipo de producto Cinta de marcación de suelo