Learn More
Brady™ Marcas transversales centrales del suelo ToughStripe Max
Código de producto. 31900311 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Negro
Rojo
Verde
Dimensiones (L x An):
127 x 50.8 mm
203.2 x 76.2 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
31900311 Rojo 127 x 50.8 mm cada uno
31900272 Amarillo 127 x 50.8 mm cada uno
31900287 Verde 203.2 x 76.2 mm cada uno
31900294 Azul 203.2 x 76.2 mm cada uno
31900274 Azul 127 x 50.8 mm cada uno
31900279 Blanco 203.2 x 76.2 mm cada uno
31900292 Verde 127 x 50.8 mm cada uno
31900254 Negro 127 x 50.8 mm cada uno
31900269 Blanco 127 x 50.8 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 31900311 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 177109
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    125.00€
    119.00€ / paquete de 1
    Ahorro 6.00€
    4% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-01-2027
Construido más fuerte, dura más en suelos industriales castigadores. ToughStripe™ La Max Floor Marking Tape está diseñada específicamente para mantenerse firme en carretillas elevadoras y zonas de tráfico intenso.
  • Rediseñada para ser el doble de fina pero el doble de duradera, para soportar mejor impactos dañinos en carretillas elevadoras y zonas de tráfico intenso
  • Un perfil más fino y un adhesivo verdadero borde a borde minimizan los puntos de púa
  • El material de poliéster resistente (PETG) es cuatro veces más rígido que el vinilo y no contiene plastificantes
  • El diseño aislante de daños mantiene la cinta intacta durante más tiempo evitando que se desgarren, rasguños y desgarros
  • El acabado mate proporciona un contraste de color excelente para una visibilidad clara bajo cualquier luz
  • La construcción compacta da como resultado un rodillo más pequeño y ligero
  • Puede instalarse fácilmente por una sola persona con herramientas mínimas
  • Compatible con el aplicador de cinta de suelo ToughStripe (número de pieza 150852)
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 127 x 50.8 mm
Acabado Brillo
Para utilizar con (aplicación) Identificación de instalaciones, marcado de suelo, etiquetado pobre y 5S, identificación de seguridad, marcaje de almacén
Longitud (imperial) 5 in
Longitud (métrico) 127 mm
Intervalo de temperatura (imperial) De 50° a 140 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 10 °C a 60 °C
Anchura (imperial) 2 in
Anchura (métrico) 50.8 mm
Tipo de adhesivo Caucho
Color Rojo
Material Poliéster
Tipo de producto Cinta de marcación de suelo