Learn More
Brady™ ToughStripe Max Flechas de suelo
Código de producto. 31900302 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Negro
Rojo
Verde
Dimensiones (L x An):
127 x 50.8 mm
203.2 x 76.2 mm
254 x 101.6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
31900302 Amarillo 127 x 50.8 mm cada uno
31900251 Negro 127 x 50.8 mm cada uno
31900271 Negro 203.2 x 76.2 mm cada uno
31900260 Negro 254 x 101.6 mm cada uno
31900295 Azul 127 x 50.8 mm cada uno
31900290 Azul 203.2 x 76.2 mm cada uno
31900280 Azul 254 x 101.6 mm cada uno
31900270 Verde 127 x 50.8 mm cada uno
31900285 Verde 203.2 x 76.2 mm cada uno
31900297 Verde 254 x 101.6 mm cada uno
31900262 Rojo 127 x 50.8 mm cada uno
31900258 Rojo 203.2 x 76.2 mm cada uno
31900264 Rojo 254 x 101.6 mm cada uno
31900263 Blanco 127 x 50.8 mm cada uno
31900300 Blanco 203.2 x 76.2 mm cada uno
31900268 Blanco 254 x 101.6 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Código de producto. 31900302 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 177093
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    110.00€
    104.12€ / paquete de 1
    Ahorro 5.88€
    5% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Construido más fuerte, dura más en suelos industriales castigadores. ToughStripe™ La Max Floor Marking Tape está diseñada específicamente para mantenerse firme en carretillas elevadoras y zonas de tráfico intenso.
  • Rediseñada para ser el doble de fina pero el doble de duradera, para soportar mejor impactos dañinos en carretillas elevadoras y zonas de tráfico intenso
  • Un perfil más fino y un adhesivo verdadero borde a borde minimizan los puntos de púa
  • El material de poliéster resistente (PETG) es cuatro veces más rígido que el vinilo y no contiene plastificantes
  • El diseño aislante de daños mantiene la cinta intacta durante más tiempo evitando que se desgarren, rasguños y desgarros
  • El acabado mate proporciona un contraste de color excelente para una visibilidad clara bajo cualquier luz
  • La construcción compacta da como resultado un rodillo más pequeño y ligero
  • Puede instalarse fácilmente por una sola persona con herramientas mínimas
  • Compatible con el aplicador de cinta de suelo ToughStripe (número de pieza 150852)
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 127 x 50.8 mm
Acabado Brillo
Para utilizar con (aplicación) Identificación de instalaciones, marcado de suelo, etiquetado pobre y 5S, identificación de seguridad, marcaje de almacén
Longitud (imperial) 5 in
Longitud (métrico) 127 mm
Intervalo de temperatura (imperial) De 50° a 140 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 10 °C a 60 °C
Anchura (imperial) 2 in
Anchura (métrico) 50.8 mm
Tipo de adhesivo Caucho
Color Amarillo
Material Poliéster
Tipo de producto Cinta de marcación de suelo