Descripción
- Cartucho patentado removible: simplemente sácalo, carga la cinta y vuelve a encajarlo para cargar la cinta sin esfuerzo a una altura cómoda.
- Optimizado para uso individual: El diseño fácil de usar y ligero permite a una persona completar el trabajo de dos o tres, mejorando la productividad y la eficiencia.
- Diseño estable de tres ruedas: Proporciona líneas rectas y profesionales de forma consistente con un control, equilibrio y estabilidad superiores.
- Disco de apriete patentado: Garantiza un manejo seguro de la cinta y un rendimiento consistente, permitiendo una aplicación fluida, recta y sin atascos de principio a fin.
- Rebobinador integrado para revestimientos: Cuenta con una empuñadura de goma patentada que recoge automáticamente el forro de cinta usada, manteniendo el espacio de trabajo ordenado y ordenado.
- Empuñadura de empuje extraíble y asa de transporte: La empuñadura de empuje se desprende para facilitar su almacenamiento, mientras que la empuñadura permite levantar y transportar fácilmente el aplicador.
- Compartimento de utilidades integrado: Proporciona almacenamiento para herramientas esenciales como tijeras y cuchillos de utilidad, manteniéndolos al alcance durante el funcionamiento.
- Compatibilidad versátil con cintas: Funciona eficientemente con cualquier cinta de entre 2 y 6 in en ancho, lo que la hace adecuada para diversas necesidades de marcado en el suelo.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro, Blanco, Amarillo |
| Material | Plástico, acero |
| Tipo de producto | Aplicador de cinta para suelo |