Learn More
Brady™ ToughBond™ Etiquetas de poliéster ultra agresivo de núcleo abierto de 3 in
Código de producto. 13099232 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Acabado:
Brillo
Mate
Cantidad:
10 000 paq
3000/paquete
Dimensiones (L x An):
0,5 in x 1,5 in (Al x An)
1 x 2 in
Tamaño de la unidad:
1 rollo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Acabado Cantidad Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
13099232 Brillo 3000/paquete 1 x 2 in 1 rollo
11523065 Mate 10 000 paq 0,5 in x 1,5 in (Al x An) 1 rollo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13099232 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 031331
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    263.00€
    220.74€ / 1 rollos
    Ahorro 42.26€
    16% Descuento
En stock
Brady™ ToughBond™ Las etiquetas de poliéster ultra agresivo con núcleo abierto de 3 in son ideales para etiquetar productos e identificación general y se pueden aplicar a superficies recubiertas de polvo, lisas, texturizadas o irregulares.
  • Cumple con RoHS según la enmienda MCV 2005/618/EC a la Directiva RoHS 2002/95/EC; Aprobado por UL; Con aprobación CSA
  • Temperatura de servicio de -40 a 248 °F (-40 a 120 °C)
Especificaciones
Tipo de producto Impresora
Color Blanco
Tipo de pantalla Ninguno
Para utilizar con (equipo) Brady Etiquetas, Impresora de etiquetas BBP81, Brady Impresora de etiquetas serie IP, Impresora Brady PR Impresora de etiquetas de la serie Plus
Material Poliéster
Print Technology Transferencia térmica
Anchura (imperial) 6,85 in
Anchura (métrico) 50.80 mm
Altura (imperial) 295 mm (1 in)
Altura (métrico) 25.40 mm
Grosor (imperial) 295 mm (0,004 in)
Grosor (métrico) 0.102 mm
Dimensiones (L x An) 1 x 2 in
Tipo de adhesivo Caucho
Acabado Brillo
Modelo THT-17-483-3
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a 248 °F
Intervalo de temperatura (métrico) -40°C a +120°C
Certificaciones/conformidad ASTM B 117; ASTM D 1000; ASTM D 2979; ASTM G 155; aprobado por CSA; reconocido por UL
Para utilizar con (aplicación) Metales de alta adherencia a texturizados y plásticos con baja energía de superficie
Cantidad 3000/paquete
Alternate Part Number THT-17-483-3