Learn More
Trajan™ Jeringas para muestreador automático para GC Agilent
Código de producto. 10545603
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 μl
50 μl
Cantidad:
1/Pk.
10/paq.
25/paq.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 25
paquete de 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Cantidad unitSize
10545603 10 μl 10/paq. paquete de 6
12937556 50 μl 1/Pk. cada uno
10654643 10 μl 25/paq. paquete de 25
12706897 10 μl 10/paq. cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10545603 Proveedor Trajan™ N.º de proveedor 002827
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Inyecciones exactas y reproducibles. Aguja con calibre doble y punta cónica. Disponible con o sin émbolo estanco al gas.
  • Soluciones de gran calidad para la manipulación de líquidos
  • Inyecciones exactas y reproducibles
  • Diseñada específicamente para instrumental Agilent
Especificaciones
Material Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (émbolo)
Calibre de aguja 23 y 26 G
Diámetro interior de la aguja (métrico) 0,11 mm
Diámetro exterior (métrico) 6,5 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,63/0,47 mm
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de gases
Longitud (métrico) 42 mm
Tipo de producto Jeringa para muestreador automático de GC hermética a gases
Modelo 10F-AG-GT-0.63/0.47C
Cantidad 10/paq.
Volumen (métrico) 10 μl
Longitud de la aguja (métrico) 42 mm
Estilo de punta de aguja Cono
Para utilizar con (equipo) Muestreadores automáticos Agilent GC 7693 A, 7673, 7683 y 6850 ALS
Tipo de conexión Fijo