Learn More
Ansell™ Guantes de nitrilo azules desechables TouchNTuff™
Código de producto. 11776803 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
11776803 8 paquete de 100
11726843 10 paquete de 100
11766803 7 paquete de 100
11786803 9 paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11776803 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor 92670080
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Fabricados con un innovador compuesto de nitrilo que ofrece unas propiedades químicas y mecánicas excepcionales, al mismo tiempo que proporciona comodidad y movilidad. Los guantes desechables de nitrilo azul Ansell TouchNTuff™ son más ligeros y fres
  • Resistencia a la perforación hasta 3 veces superior a los guantes de látex o PVC desechables
  • 100% nitrilo; sin ceras, siliconas ni plastificantes.
  • Sin talco
  • Sin riesgo de contaminación de alimentos con almidón de maíz, que se utiliza para guantes con polvo
  • Acabado texturizado en los dedos
  • Mejorar agarre
  • Puño enrollado
  • Proporciona protección adicional en la muñeca y garantiza un ajuste seguro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN420, EN374/1,2,3, ASTM D 6319, FDA 21 CFR 177-2600, Arrete 09/11/04, normativa europea 1935/2004, recomendación alemana para productos alimenticios.
Accelerator Free No
Aplicaciones Industrial
AQL 1.5
Color Azul
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Punta de los dedos texturizada
Finger Thickness (English) 0,0051 in
Finger Thickness (Metric) 0.13 mm
Uso en laboratorio/sala limpia Sí
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 0,0043 in
Palm Thickness (Metric) 0.11 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes de nitrilo
Tamaño 8
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 0.13 mm
Grosor (métrico) 0,11mm
Estilo de puño de los guantes Enrollado
Modelo 92-670_8
Serie 92-670
Longitud (métrico) 240 mm