Learn More
Ansell TouchNTuff Guante de nitrilo desechable estéril para sala limpia 93-700 - Talla 6
Código de producto. 17933456 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Guantes para salas blancas
Tamaño de la unidad:
200 pares
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
17933456 Guantes para salas blancas 200 pares
1 options
Código de producto. 17933456 Proveedor Ansell N.º de proveedor 93700060
En stock
Fórmula patentada de nitrilo, durabilidad y protección contra salpicaduras químicas. Esterilización gamma, nivel de garantía de esterilidad (SAL) de 10-6. Protección del producto garantizada sin silicona.
  • Mayor protección y durabilidad: TouchNTuff™ Guantes para sala limpia 93-700 con fórmula única de nitrilo que garantiza comodidad, durabilidad y protección contra salpicaduras de productos químicos.
  • Garantía de esterilidad: Estos guantes de protección están esterilizados mediante irradiación gamma, lo que garantiza un nivel de garantía de esterilidad (SAL) de 10-6
  • Integridad del producto asegurada: Además, no contienen silicona, lo que reduce el riesgo de transferencia de contaminantes que puedan comprometer la integridad del producto.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) ASTM D6978, Categoría III, CE 0493, EN 455 Parte 2, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010, FDA21 CFR 177-2600-US Aprobado para contacto con alimentos, Tipo de alimento: Caucho, ISO 13485, ISO 14001, UKCA
Chemotherapeutic Rated Sí, de acuerdo con ASTM D6978 (no incluido en la lista 510k de la FDA de EE. UU.)
Chlorinated Sí
Cleanroom Class Clase 100 (ISO 5)
Accelerator Free Sí
AQL 1.5
Color Verde
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Punta de los dedos texturizada
Finger Thickness (English) 6,3 mil
Finger Thickness (Metric) 0.16 mm
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 5,1 mil
Palm Thickness (Metric) 0.13 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes para salas blancas
Tamaño 6
Esterilidad Estéril
Grosor (imperial) 5,1 mil
Grosor (métrico) 0.13 mm
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 300 mm