Descripción
- Guantes de un solo uso
- Formulación de nitrilo para reducir la fatiga de las manos
- Fácil de colocar
- Acabado texturizado, ligero y resistente
- Buena resistencia a la punción
- Flexibilidad y comodidad para una excelente destreza
- Puño con reborde para facilitar la colocación y ofrecer buena resistencia a roturas
- Ambidiestro
Aplicaciones:
- Manipulación de productos químicos
- Fabricado de vidrio
- Manipulación de citostáticos
- Manipulación de piezas complejas
- Análisis de laboratorio.
- Montaje ligero de piezas con revestimiento de aceite.
- Tareas ligeras de montaje.
- Talleres de aerosoles y pintura.
- Productos farmacéuticos
- Sector de la impresión
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN 420:2003 + A1:2009 y EN 374:2003 |
| Aplicaciones | Industrial |
| Color | Azul |
| Acabado exterior | Totalmente texturizados |
| Latex Free | Sí |
| Material | Nitrilo |
| En polvo | sin polvo |
| Tipo de producto | Guantes de nitrilo |
| Tamaño | 10,5/11 |
| Grosor (métrico) | 0,17mm |
| Show More |