Learn More
Ansell™ Guantes de nitrilo TouchNTuff™ 93-250
Código de producto. p-6927055
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
5,5, 6
6,5, 7
7,5, 8
8,5, 9
9,5, 10
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
15569461 5,5, 6 paquete de 100
15579461 6,5, 7 paquete de 100
15589461 7,5, 8 paquete de 100
15599461 8,5, 9 paquete de 100
15509471 9,5, 10 paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15569461 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor 93250060
El guante TouchNTuff™ 93-250 con Ansell GRIP Technology™ proporciona una sensibilidad táctil muy valiosa y resistencia a las salpicaduras, además de reducir la fatiga de la mano al requerir menos esfuerzo. Independientemente del trabajo, un esfuerzo menor y un mayor control permiten un aumento de la productividad en entornos secos, húmedos o aceitosos.
  • Minimizan la fuerza necesaria para sujetar objetos secos, húmedos o aceitosos, lo que reduce la fatiga en brazos y manos y mejora la destreza, la seguridad y la productividad
  • La formulación de nitrilo patentada ofrece comodidad para el uso durante largos periodos
  • Ofrecen alta resistencia a la tracción y una resistencia a perforaciones 3 veces superior a los productos desechables de látex o PVC
  • Resistentes a una gran variedad de productos químicos industriales durante periodos más prolongados que otros guantes desechables de nitrilo
  • No contienen proteínas de caucho natural, por lo que ofrecen protección contra alergias cutáneas de tipo I
  • Sin transferencia de contaminantes de silicona a la superficie de contacto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Accelerator Free No
Aplicaciones Industrial
AQL 1.5
Color Gris
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Punta de los dedos texturizada
Finger Thickness (English) 0,0079 in
Finger Thickness (Metric) 0.20 mm
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 0,0075 in
Palm Thickness (Metric) 0.19 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes de nitrilo
Tamaño 5,5, 6
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 5,5 mil
Grosor (métrico) 0,14mm
Estilo de puño de los guantes Con reborde enrollado
Modelo 93-250_5.5-6
Resistencia a la tracción 14 MPa