Learn More
Ansell TouchNTuff™ 83-300 White Polyisoprene Gloves
Código de producto. 15369282 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
:
Size: 5.5 - 9
Código de producto.
15369282 Size: 5.5 - 9
1 options
Código de producto. 15369282
Marca: Ansell 83300
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Guantes de poliisopreno. Poliisopreno sin látex muy cómodo
  • Fabricados 100% de poliisopreno, los guantes TouchNTuff™ 83-300 no contienen látex de caucho natural, reduciéndose el riesgo de alergias tipo I.
  • La elasticidad de la película de poliisopreno ultrasuave y un nuevo molde ergonómico confieren un ajuste como una segunda piel y un mayor confort. Los usuarios pueden llevar el guante durante más tiempo antes de sentir fatiga en las manos.
  • El poliisopreno ofrece todo el rendimiento táctil del látex de caucho natural.
  • Con un acabado antideslizante, se logra un agarre superior durante la manipulación de componentes húmedos y evita que resbalen.
  • El revestimiento mejorado de polímero del interior del guante facilita el enguantado con las manos húmedas o secas. Su diseño y su grosor permiten una doble enguantado fácil y cómodo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Standards CATEGORY III EN 374, EN 421
Color Blanco
Tipo de producto Controlled Environment Gloves
Tamaño 5.5/6
Esterilidad No estéril
Grosor (métrico) 0.21 mm
Guantes con puño de color Blanco
Estilo de puño de los guantes Con reborde enrollado
Cantidad 10 par
Resistente a Splash resistance
Serie 83-300
Longitud (métrico) 30.5-31 cm