Learn More
Ansell™ Guantes de látex de caucho natural TouchNTuff™ serie 69-210
Código de producto. 15306967 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
15306967 L paquete de 100
15376957 Pequeño paquete de 100
15386957 M paquete de 100
15316967 - -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 15306967 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor 69210090
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Con talco para facilitar la colocación y mejorar la absorción de humedad. Los guantes de látex de caucho natural Ansell TouchNTuff™ serie 69-210 ofrecen una sensibilidad táctil superior para tareas delicadas
  • Combinación de seguridad y comodidad para las tareas de manipulación delicadas.
  • Ambidiestros: el mismo guante puede utilizarse en cualquiera de las dos manos
  • Prácticos y económicos: el stock puede reducirse al mínimo
  • Flexibles y cómodos de llevar: son más frescos que el vinilo y ofrecen una flexibilidad y un agarre mejores en los dedos
  • Disponibles en versiones con talco (69-210) y sin polvo (69-318)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Natural
Latex Free No
Material Látex de caucho
En polvo En polvo
Tamaño L
Grosor (métrico) 0,10 mm
Cantidad 100/caja
Serie 69-210