Learn More
Diversey™ Dispensador sin contacto
Código de producto. 17613105
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
ClearKlens IPA
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
17613105 ClearKlens IPA cada uno
1 options
Código de producto. 17613105 Proveedor Diversey™ N.º de proveedor 4400420
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    585.20€
    536.77€ / paquete de 1
    Ahorro 48.43€
    8% Descuento
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Dispensador sin contacto para su uso con ClearKlens IPA.
  • Tecnología de bomba probada en uso continuo
  • Selección de materiales según puntos de vista higiénicos
  • El funcionamiento sin contacto optimiza la higiene de las manos
  • Extracción sencilla de la bomba desde la parte delantera
  • Indicador del nivel de batería
  • Adecuado para frascos de IPA Sterile ClearKlens™
  • Cubierta bloqueable disponible como accesorio
Enfermedades
  • Alto estándar higiénico a través de superficies de aluminio anodizado
  • Construcción resistente a fisuras optimizada para un uso continuo
  • Protector facial intercambiable para el etiquetado de productos individuales
Bomba y dosificación
  • IMP bomba de acero inoxidable sin contacto, tubo de succión de acero inoxidable en ángulo, esterilizable en autoclave
  • Cantidad de dosificación: aprox. 1,5 ml/pulsación, reducible a aprox. 0,5 ml/pulsación
Llenado: Diseñado para su uso con ClearKlens IPA (70 % IPA, 30 % WFI)
Especificaciones
Tipo de producto Dispensador sin contacto
Para utilizar con (equipo) ClearKlens IPA