Learn More
Bellingham and Stanley™ Refractómetro de pantalla táctil
Description
El refractómetro de pantalla táctil con control de temperatura Peltier cuenta con el último motor integral de 7 in pantalla táctil a todo color, pantalla de alta definición y conectividad USB/LAN. El refractómetro se suministra con dos etiquetas RFID, manual de instrucciones y certificado de conformidad. Perfecto para la medición y control en aplicaciones exigentes de alimentos, bebidas, productos químicos e industriales.
- Básculas
- RI 1,32 - 1,58
- Brix 0 - 100
- Resolución:
- RI 0,00001 (RFM330-T)/ 0,000001 (RFM340-T)
- Brix 0,01
Specifications
Specifications
| Tipo | Refractómetro digital |
| Scale Range | 0 a 100 Brix |
| Descripción | Resolución: 0,01/0,001 Brix |
| Modelo | RFM340-T |
| Exactitud | de ± 0,0 a 0,03 Brix |
| Incluye | Refractómetro, etiquetas RFID (2), manual de instrucciones y certificado de conformidad |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.