Learn More
Ansell Guantes de nitrilo resistentes a productos químicos desechables TouchNTuff™ 92-600
Tienda Ansell ProductosDescripción
Los guantes de nitrilo suave desechables proporcionan altos niveles de comodidad y resistencia a las salpicaduras frente a productos químicos peligrosos.
- Fabricado 100 % en nitrilo
- Resistencia a molestos pinchazos, rasguños, cortes y abrasiones
- Construcción cómoda de mil fino
- Puños enrollados para facilitar la colocación y retirada
- Resistentes a productos químicos.
Especificaciones
Especificaciones
| Aplicaciones | Industrial |
| Color | Verde |
| Finger Thickness (English) | 5,5 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.14 mm |
| Latex Free | Sí |
| Material | Nitrilo |
| Palm Thickness (English) | 4,92 mil |
| Palm Thickness (Metric) | 0.125 mm |
| Tipo de producto | Guantes resistentes a productos químicos |
| Tamaño | XS |
| Mostrar más |