Learn More
Aalborg™ Totalizador con pantalla
Descripción
- Muestra los caudales instantáneos, totales y acumulados.
- Dispositivo de linealización de flujo integrado (linealización de 10 puntos de la curva de flujo).
- Hasta 47 unidades volumétricas y de ingeniería de flujo de masa diferentes.
- Diseño compacto para montaje en unidad, montaje en panel, montaje en pared o aplicaciones de montaje en campo.
- Salida de pulsos aislada ópticamente y programable por el usuario.
- Dos salidas digitales programables, aisladas ópticamente.
- Controladores de flujo, control de comando de punto de ajuste a través de LCD local o interfaz digital.
- Tabla de punto de ajuste programable con capacidad de incremento/disminución en hasta 16 pasos.
- Software gratuito de uso general de configuración y supervisión
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de pantalla | LCD |
| Tensión | 0-5 V |
| Tipo | Totalizador |
| Altura (métrico) | 76,2 mm |
| Anchura (métrico) | 19,1 mm |
| Requisitos eléctricos | 0 - 5V |