Learn More
Muestra de control de calidad del total de fenoles en las aguas residuales, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 11984994 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mL
Tamaño de la unidad:
2 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11984994 2 mL 2 ml
1 options
Código de producto. 11984994 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor 515
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Includes
Certificado de análisis trazable al NIST conforme a ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34, hoja de datos de seguridad
Muestras de control de calidad del total de fenoles para el análisis de las aguas residuales, 2 ml, SPEX CertiPrep™
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
  • Muestras de control de calidad de fenoles
  • Análisis de aguas residuales
  • Volumen de 2 ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Total Phenolics QC Sample
Nombre de nota Wastwater QC Sample
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Tipo Certified Reference Material
Industry Type Wastewater Testing
Cantidad 2 mL
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio