Learn More
Total Kjeldahl Estándar de nitrógeno: TKN a 1000 mg/l en HCl al 1 %
Código de producto. 30311360
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30311360 500 mL
30315813 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30311360 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGTOTKJN1K500
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Total Kjeldahl Nitrogen
Disolvente o matriz Dilute HCl
Cantidad 500 mL